Trimesinsäurechlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3,5-Benzoltricarbonsäurechlorid, Benzol-1,3,5-tricarbonyltrichlorid, 1,3,5-Benzoltricarbonyltrichlorid, Benzol-1,3,5-tricarbonsäurechlorid, 1,3,5-Benzoltricarbonsäuretrichlorid
OR315772-100G OR315772-25G OR315772-500G
APOSOR315772-100GEA 74.1 EUR
APOSOR315772-100G APOSOR315772-25G APOSOR315772-500G
Trimesinsäurechlorid
Trimesinsäurechlorid
Formel: C₉H₃Cl₃O₃
Molecular Weight: 265,48 g/mol
Siedepunkt: 180 °C
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Dichte: 1,487 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000679
CAS-Nummer: 4422-95-1
UN: 3261
ADR: 8,II