Glycin-tert-butylester Hydrochlorid (H-Gly-OtBu.HCl) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-Gly-OtBu.HCl, Glycine tert-butyl ester hydrochloride, H-Gly-OtBu·HCl
OR315773-100G OR315773-25G OR315773-5G
APOSOR315773-100GEA 157 EUR
APOSOR315773-100G APOSOR315773-25G APOSOR315773-5G
Glycin-tert-butylester Hydrochlorid (H-Gly-OtBu.HCl) 98%
Glycin-tert-butylester Hydrochlorid (H-Gly-OtBu.HCl)
Formel: C₆H₁₄ClNO₂
Molecular Weight: 167,64 g/mol
Schmelzpunkt: 141…143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00058255
CAS-Nummer: 27532-96-3