N-Boc-L-cyclohexylglycinol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-tert-Butyl (1-cyclohexyl-2-hydroxyethyl)carbamate
OR316005-5G
APOSOR316005-5GEA 165 EUR
APOSOR316005-5G
N-Boc-L-cyclohexylglycinol
N-Boc-L-cyclohexylglycinol
Formel: C₁₃H₂₅NO₃
Molecular Weight: 243,3400 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04112591
CAS-Nummer: 107202-39-1