N-Boc-L-prolinal 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-1-Boc-2-Formylpyrrolidine
OR316013-25G
APOSOR316013-25GEA
59.6
EUR
APOSOR316013-25G
N-Boc-L-prolinal 97%
N-Boc-L-prolinal
Formel:
C₁₀H₁₇NO₃ Molecular Weight: 199,25 g/mol Siedepunkt: 211 °C Dichte: 1,063 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 57,2 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00274186 CAS-Nummer: 69610-41-9 UN: 1989 ADR: 3,III |