tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-BOC-L-Valinol, Boc-Valinol, (S)-tert-butyl (1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)carbamate
OR316018-25G OR316018-5G
APOSOR316018-25GEA 92.8 EUR
APOSOR316018-25G APOSOR316018-5G
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Formel: C₁₀H₂₁NO₃
Molecular Weight: 203.28 g/mol
Siedepunkt: 208 °C
Dichte: 0.995 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00082635
CAS-Nummer: 79069-14-0