N-Cbz-D-Alaninol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2R)-N-Benzyloxycarbonylamino-1-propanol, N-Cbz-D-Alaninol, Z-D-Alaninol, (R)-2-(Cbz-amino)-1-propanol
OR316021-25G
APOSOR316021-25GEA
72.5
EUR
APOSOR316021-25G
N-Cbz-D-Alaninol
N-Cbz-D-Alaninol
Formel:
C₁₁H₁₅NO₃ Molecular Weight: 209,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672531 CAS-Nummer: 61425-27-2 |