4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexandion
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4,4-Dimethylcyclohexane-1,3-dione
OR316025-100G OR316025-25G
APOSOR316025-100GEA 447 EUR
APOSOR316025-100G APOSOR316025-25G
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexandion
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexandion
Formel: C₈H₁₂O₂
Molecular Weight: 140.18 g/mol
Siedepunkt: 130 °C/7mmHg
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075224
CAS-Nummer: 562-46-9