5-Isopropyl-1,3-cyclohexandion
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione
OR316026-1G
APOSOR316026-1GEA 85.7 EUR
APOSOR316026-1G
5-Isopropyl-1,3-cyclohexandion
5-Isopropyl-1,3-cyclohexandion
Formel: C₉H₁₄O₂·H₂O
Molecular Weight: 154,21 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075263
CAS-Nummer: 18456-87-6