1-Bromocarbazole 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-9H-carbazole
OR31659-1G
OR31659-5G
OR31659-25G
APOSOR31659-1GEA
46.4
EUR
APOSOR31659-1G
APOSOR31659-5G
APOSOR31659-25G
1-Bromocarbazole 99%
1-Bromocarbazole
Formel:
C₁₂H₈BrN Molecular Weight: 246,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18450164 CAS-Nummer: 16807-11-7 |