4-Brom-3-methylbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3168-25G
APOSOR3168-25GEA 91.5 EUR
APOSOR3168-25G
4-Brom-3-methylbenzamid
4-Brom-3-methylbenzamid
Formel: C₈H₈BrNO
Molecular Weight: 214,06 g/mol
Schmelzpunkt: 177…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672914
CAS-Nummer: 170229-98-8