5'-Brom-2'-chloracetophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(5-Bromo-2-chlorophenyl)ethanone
OR3169-1G
OR3169-25G
OR3169-5G
APOSOR3169-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3169-1G
APOSOR3169-25G
APOSOR3169-5G
5'-Brom-2'-chloracetophenon 99%
5'-Brom-2'-chloracetophenon
Formel:
C₈H₆BrClO Molecular Weight: 233,4900 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683851 CAS-Nummer: 105884-19-3 |