7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Deazapurine, 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR317000-1G OR317000-5G OR317000-25G
APOSOR317000-1GEA 27.7 EUR
APOSOR317000-1G APOSOR317000-5G APOSOR317000-25G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₅N₃
Molecular Weight: 119.1240 g/mol
Schmelzpunkt: 130…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08234403
CAS-Nummer: 271-70-5