5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR317007-5G
APOSOR317007-5GEA 149 EUR
APOSOR317007-5G
5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,0200 g/mol
Schmelzpunkt: 199…201 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01877574
CAS-Nummer: 175791-49-8