1-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR317044-1G
OR317044-100MG
OR317044-250MG
APOSOR317044-1GEA
1010
EUR
APOSOR317044-1G
APOSOR317044-100MG
APOSOR317044-250MG
1-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate 98%
1-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Formel:
C₇H₁₁NO₅ Molecular Weight: 189.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17214340 CAS-Nummer: 936947-34-1 |