3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl (3-(hydroxymethyl)oxetan-3-yl)carbamate
OR317049-1G
OR317049-500MG
APOSOR317049-1GEA
696
EUR
APOSOR317049-1G
APOSOR317049-500MG
3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol 97%
3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol
Formel:
C₉H₁₇NO₄ Molecular Weight: 203,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22415250 CAS-Nummer: 1363382-11-9 |