3-Aminocyclobutanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR317063-1G
OR317063-250MG
OR317063-5G
APOSOR317063-1GEA
377
EUR
APOSOR317063-1G
APOSOR317063-250MG
APOSOR317063-5G
3-Aminocyclobutanol 97%
3-Aminocyclobutanol
Formel:
C₄H₉NO Molecular Weight: 87,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027510 CAS-Nummer: 4640-44-2 |