5,8-Dioxaspiro[3.4]octane-2-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
OR317131-1G OR317131-5G
APOSOR317131-1GEA 180 EUR
APOSOR317131-1G APOSOR317131-5G
5,8-Dioxaspiro[3.4]octane-2-methanol
5,8-Dioxaspiro[3.4]octane-2-methanol
Formel: C₇H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23106218
CAS-Nummer: 545882-60-8