1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Benzyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate, 1-Cbz-3-iodoazetidine
OR317157-1G
OR317157-5G
APOSOR317157-1GEA
105
EUR
APOSOR317157-1G
APOSOR317157-5G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
Formel:
C₁₁H₁₂INO₂ Molecular Weight: 317,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09026510 CAS-Nummer: 939759-26-9 |