1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Aminoazetidine, N1-CBZ-protected, 1-Cbz-3-Aminoazetidine
OR317158-1G
OR317158-5G
APOSOR317158-1GEA
78.3
EUR
APOSOR317158-1G
APOSOR317158-5G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 206,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07772068 CAS-Nummer: 112257-20-2 |