1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 3-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
OR317164-5G
APOSOR317164-5GEA 102 EUR
APOSOR317164-5G
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Formel: C₉H₁₆BrNO₂
Molecular Weight: 250,136 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16556174
CAS-Nummer: 253176-93-1