tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
OR317165-1G OR317165-5G
APOSOR317165-1GEA 68.3 EUR
APOSOR317165-1G APOSOR317165-5G
tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Formel: C₁₂H₂₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 262.7762 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185086
CAS-Nummer: 1023301-84-9