1,6-Diiodhexan 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR3172-100G
APOSOR3172-100GEA 0 EUR
APOSOR3172-100G
1,6-Diiodhexan 98%
1,6-Diiodhexan
Formel: C₆H₁₂I₂
Molecular Weight: 337,97 g/mol
Siedepunkt: 141…142 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 44478 °C
Dichte: 2,052 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001103
CAS-Nummer: 629-09-4
EINECS: 211-073-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR