4-Chlor-7-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7-(p-toluenesulphonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR317249-10G
OR317249-1G
OR317249-5G
APOSOR317249-10GEA
574
EUR
APOSOR317249-10G
APOSOR317249-1G
APOSOR317249-5G
4-Chlor-7-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₁₃H₁₀ClN₃O₂S Molecular Weight: 307.7600 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09907939 CAS-Nummer: 479633-63-1 |