6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane oxalate (2:1), 6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane oxalate(2:1)
OR317256-1G
OR317256-250MG
APOSOR317256-1GEA
250
EUR
APOSOR317256-1G
APOSOR317256-250MG
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate 97%
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Formel:
C₁₂H₂₀N₂O₆ Molecular Weight: 288.3 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22373634 CAS-Nummer: 1380571-72-1 |