1-Brom-5-nitronaphthalin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3179-100G OR3179-25G OR3179-5G
APOSOR3179-100GEA 184 EUR
APOSOR3179-100G APOSOR3179-25G APOSOR3179-5G
1-Brom-5-nitronaphthalin 96%
1-Bromo-5-nitronaphthalene
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
Molecular Weight: 252,0641 g/mol
Schmelzpunkt: 116…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156397
CAS-Nummer: 5328-76-7