Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 5-Propylpyrazole-3-carboxylate
OR318012-25G
OR318012-5G
APOSOR318012-25GEA
426
EUR
APOSOR318012-25G
APOSOR318012-5G
Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95+%
Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₉H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 182,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08700607 CAS-Nummer: 92945-27-2 |