3-(5-Imidazolyl)pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR318018-1G OR318018-5G OR318018-10G
APOSOR318018-1GEA 578 EUR
APOSOR318018-1G APOSOR318018-5G APOSOR318018-10G
3-(5-Imidazolyl)pyridine 95+%
3-(5-Imidazolyl)pyridine
Formel: C₈H₇N₃
Molecular Weight: 145.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10565593
CAS-Nummer: 51746-85-1