2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR318020-1G
OR318020-25G
OR318020-5G
APOSOR318020-1GEA
208
EUR
APOSOR318020-1G
APOSOR318020-25G
APOSOR318020-5G
2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile 95+%
2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile
Formel:
C₉H₁₀N₂S Schmelzpunkt: 276 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00052657 CAS-Nummer: 128917-84-0 |