3-Hydroxythiophene-2-carboxamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR318023-1G OR318023-10G OR318023-5G
APOSOR318023-1GEA 195 EUR
APOSOR318023-1G APOSOR318023-10G APOSOR318023-5G
3-Hydroxythiophene-2-carboxamide 95+%
3-Hydroxythiophene-2-carboxamide
Formel: C₅H₅NO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09057756
CAS-Nummer: 57059-24-2