3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318027-1G
OR318027-5G
APOSOR318027-1GEA
318
EUR
APOSOR318027-1G
APOSOR318027-5G
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid 95+%
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid
Formel:
C₁₁H₁₄O₆S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10688275 CAS-Nummer: 1040682-15-2 |