2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Deazaguanine
OR318028-1G
OR318028-25G
OR318028-5G
APOSOR318028-1GEA
52.2
EUR
APOSOR318028-1G
APOSOR318028-25G
APOSOR318028-5G
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one 95+%
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formel:
C₆H₆N₄O Molecular Weight: 150,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09033259 CAS-Nummer: 7355-55-7 |