5-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR318031-1G
APOSOR318031-1GEA
82.8
EUR
APOSOR318031-1G
5-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 95+%
5-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₈O₃ Schmelzpunkt: 110…113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03820046 CAS-Nummer: 35431-26-6 |