5-Cyclopropyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-pyrimidin-4-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318036-1G OR318036-5G OR318036-10G
APOSOR318036-1GEA 410 EUR
APOSOR318036-1G APOSOR318036-5G APOSOR318036-10G
5-Cyclopropyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-pyrimidin-4-one 95+%
5-Cyclopropyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-pyrimidin-4-one
Formel: C₇H₈N₂OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10688279
CAS-Nummer: 59698-21-4