Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR318037-1G OR318037-10G OR318037-5G
APOSOR318037-1GEA 195 EUR
APOSOR318037-1G APOSOR318037-10G APOSOR318037-5G
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid 95%
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆N₂O₂S
Molecular Weight: 218.24 g/mol
Schmelzpunkt: 256…259 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203011
CAS-Nummer: 64951-09-3