1H-Pyrrolo[3,2-h]quinoline 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR318038-1G OR318038-5G
APOSOR318038-1GEA 621 EUR
APOSOR318038-1G APOSOR318038-5G
1H-Pyrrolo[3,2-h]quinoline 95+%
1H-Pyrrolo[3,2-h]quinoline
Formel: C₁₁H₈N₂
Schmelzpunkt: 102…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00214439
CAS-Nummer: 233-88-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR