Ethyl-2-m-tolylpyrimidine-5-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318042-1G OR318042-5G
APOSOR318042-1GEA 592 EUR
APOSOR318042-1G APOSOR318042-5G
Ethyl-2-m-tolylpyrimidine-5-carboxylate 95+%
Ethyl-2-m-tolylpyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 242,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09863220
CAS-Nummer: 954227-12-4