Methyl-2-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)thiazole-5-carboxylate hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318058-1G OR318058-10G OR318058-5G
APOSOR318058-1GEA 503 EUR
APOSOR318058-1G APOSOR318058-10G APOSOR318058-5G
Methyl-2-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)thiazole-5-carboxylate hydrochloride 95+%
Methyl-2-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)thiazole-5-carboxylate hydrochloride
Formel: C₈H₁₁ClN₂O₄S
Molecular Weight: 266,7 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11052312
CAS-Nummer: 6497-03-6