N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Ethyl-N-(3-pyridylmethyl)amine
OR318059-10G
OR318059-5G
APOSOR318059-10GEA
89.9
EUR
APOSOR318059-10G
APOSOR318059-5G
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine 95+%
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine
Formel:
C₈H₁₂N₂ Molecular Weight: 136,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04557869 CAS-Nummer: 3000-75-7 |