tert-Butyl piperidine-3-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318067-1G OR318067-5G
APOSOR318067-1GEA 441 EUR
APOSOR318067-1G APOSOR318067-5G
tert-Butyl piperidine-3-carboxylate 95+%
tert-Butyl piperidine-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11041017
CAS-Nummer: 301180-05-2