1-(Pyridin-2-yl)-1,4-diazepane hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Pyridin-2-yl)homopiperazine hydrochloride
OR318071-1G OR318071-5G OR318071-10G
APOSOR318071-1GEA 258 EUR
APOSOR318071-1G APOSOR318071-5G APOSOR318071-10G
1-(Pyridin-2-yl)-1,4-diazepane hydrochloride 95+%
1-(Pyridin-2-yl)-1,4-diazepane hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₆ClN₃
Molecular Weight: 213,71 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11840325
CAS-Nummer: 1177314-80-5