4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR318074-1G OR318074-250MG
APOSOR318074-1GEA 130 EUR
APOSOR318074-1G APOSOR318074-250MG
4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine 95%
4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine
Formel: C₆H₁₅N₃O
Siedepunkt: 80 °C/0,075mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07786279
CAS-Nummer: 2154-24-7