5-Bromo-8-chloro-1,7-naphthyridine 90%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318076-1G OR318076-250MG
APOSOR318076-1GEA 232 EUR
APOSOR318076-1G APOSOR318076-250MG
5-Bromo-8-chloro-1,7-naphthyridine 90%
5-Bromo-8-chloro-1,7-naphthyridine
Formel: C₈H₄BrClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08567946
CAS-Nummer: 909649-06-5