8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR318081-1G OR318081-5G OR318081-10G
APOSOR318081-1GEA 1210 EUR
APOSOR318081-1G APOSOR318081-5G APOSOR318081-10G
8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine 95+%
8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine
Formel: C₈H₄BrClN₂
Schmelzpunkt: 128…129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08567949
CAS-Nummer: 909649-12-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR