(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
OR318083-10G
OR318083-1G
OR318083-5G
APOSOR318083-10GEA
444
EUR
APOSOR318083-10G
APOSOR318083-1G
APOSOR318083-5G
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Formel:
C₅H₉N₃ Molecular Weight: 111,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02090924 CAS-Nummer: 400877-05-6 |