(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318090-1G OR318090-10G OR318090-5G
APOSOR318090-1GEA 487 EUR
APOSOR318090-1G APOSOR318090-10G APOSOR318090-5G
(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt 95+%
(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt
Formel: C₁₉H₂₆N₂O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226765
CAS-Nummer: 1170797-45-1