Ethyl-2-amino-5-propylthiophene-3-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318103-1G
OR318103-10G
OR318103-5G
APOSOR318103-1GEA
288
EUR
APOSOR318103-1G
APOSOR318103-10G
APOSOR318103-5G
Ethyl-2-amino-5-propylthiophene-3-carboxylate 95+%
Ethyl-2-amino-5-propylthiophene-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂S Molecular Weight: 213,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01922211 CAS-Nummer: 76575-31-0 |