2-Methyl-2-pyridin-4-ylpropanenitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR318118-1G
OR318118-5G
OR318118-10G
APOSOR318118-1GEA
410
EUR
APOSOR318118-1G
APOSOR318118-5G
APOSOR318118-10G
2-Methyl-2-pyridin-4-ylpropanenitrile 95+%
2-Methyl-2-pyridin-4-ylpropanenitrile
Formel:
C₉H₁₀N₂ Molecular Weight: 146.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07644551 CAS-Nummer: 79757-31-6 |