2-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318126-1G OR318126-10G OR318126-5G
APOSOR318126-1GEA 318 EUR
APOSOR318126-1G APOSOR318126-10G APOSOR318126-5G
2-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzonitrile 95+%
2-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzonitrile
Formel: C₁₀H₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01632505
CAS-Nummer: 38465-16-6