4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one-2-boronic acid pinacol ester, 4,4-Dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-2-enone
OR3187-100MG OR3187-50MG
APOSOR3187-100MGEA 55.1 EUR
APOSOR3187-100MG APOSOR3187-50MG
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronsäurepinakolester
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₂₃BO₃
Molecular Weight: 250.1400 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027074
CAS-Nummer: 219489-09-5