3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzonitrile
OR3192-1G OR3192-5G
APOSOR3192-1GEA 89.9 EUR
APOSOR3192-1G APOSOR3192-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 99%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Formel: C₁₂H₁₃NSi
Molecular Weight: 199.33 g/mol
Schmelzpunkt: 42…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09260494
CAS-Nummer: 190771-22-3